Anti-GPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Fournisseur: Bioss
BS-15587R-CY5
BOSSBS-15587R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15587R-CY5
Anti-GPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
Lysophosphatidic acid acyltransferases (EC 2,3,1,51) catalyse the conversion of lysophosphatidic acid (LPA) to phosphatidic acid (PA). LPA and PA are involved in signal transduction and lipid biosynthesis.
Type: Primary
Antigen: GPAT4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 251-350/648
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité