Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCOT2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-15589R-A647
BOSSBS-15589R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15589R-A647
Anti-SCOT2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)
Anticorps
OXCT2 is a testis-specific succinyl-CoA:3-oxoacid CoA transferase (EC 2,8,3,5), which catalyses the reversible transfer of CoA from succinyl-CoA to acetoacetate in the first step of ketone body utilisation. See also OXCT1 (MIM 601424).

Type: Primary
Antigen: SCOT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 101-200/517
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité