Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Collagen 7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1558R-CY5.5
BOSSBS-1558R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1558R-CY5.5
Anti-Collagen 7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Stratified squamous epithelial basement membrane protein that forms anchoring fibrils which may contribute to epithelial basement membrane organization and adherence by interacting with extracellular matrix (ECM) proteins such as type IV collagen.

Type: Primary
Antigen: Collagen 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 2801-2944/2944
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité