Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-K19/CYFRA21-1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)

Fournisseur: Bioss
BS-15590R-FITC
BOSSBS-15590R-FITCEA 876 EUR InStock
BOSSBS-15590R-FITC
Anti-K19/CYFRA21-1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Anticorps
Involved in the organisation of myofibers. Together with KRT8, helps to link the contractile apparatus to dystrophin at the costameres of striated muscle.

Type: Primary
Antigen: K19/CYFRA21-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 301-400/400
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité