Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFIL3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)

Fournisseur: Bioss
BS-15592R-HRP
BOSSBS-15592R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-15592R-HRP
Anti-NFIL3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)
Anticorps
Expression of interleukin-3 (IL3; MIM 147740) is restricted to activated T cells, natural killer (NK) cells, and mast cell lines. Transcription initiation depends on the activating capacity of specific protein factors, such as NFIL3, that bind to regulatory regions of the gene, usually upstream of the transcription start site.

Type: Primary
Antigen: NFIL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 21-120/462
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité