Anti-GLP-1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-1559R-CY3
BOSSBS-1559R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1559R-CY3
Anti-GLP-1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This is a receptor for glucagon-like peptide 1. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase.
Type: Primary
Antigen: GLP-1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 101-200/463
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité