Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DTNBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1561R-CY3
BOSSBS-1561R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1561R-CY3
Anti-DTNBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Component of the BLOC-1 complex, a complex that is required for normal biogenesis of lysosome-related organelles (LRO), such as platelet dense granules and melanosomes. In concert with the AP-3 complex, the BLOC-1 complex is required to target membrane protein cargos into vesicles assembled at cell bodies for delivery into neurites and nerve terminals. The BLOC-1 complex, in association with SNARE proteins, is also proposed to be involved in neurite extension. Associates with the BLOC-2 complex to facilitate the transport of TYRP1 independent of AP-3 function. Plays a role in synaptic vesicle trafficking and in neurotransmitter release. Plays a role in the regulation of cell surface exposure of DRD2. May play a role in actin cytoskeleton reorganization and neurite outgrowth. May modulate MAPK8 phosphorylation. Appears to promote neuronal transmission and viability through regulating the expression of SNAP25 and SYN1, modulating PI3-kinase-Akt signaling and influencing glutamatergic release. Regulates the expression of SYN1 through binding to its promoter. Modulates prefrontal cortical activity via the dopamine/D2 pathway.

Type: Primary
Antigen: DTNBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 101-200/351
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité