Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Annexin A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1562R-CY5.5
BOSSBS-1562R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1562R-CY5.5
Anti-Annexin A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Calcium/phospholipid-binding protein which promotes membrane fusion and is involved in exocytosis. This protein regulates phospholipase A2 activity. It seems to bind from two to four calcium ions with high affinity.

Type: Primary
Antigen: Annexin A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 281-346/346
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité