Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Annexin IV Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1564R-CY7
BOSSBS-1564R-CY7EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-1564R-CY7
Anti-Annexin IV Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The Annexins are a family of structurally similar proteins. Annexins bind to phospholipids and may be involved in regulation of membrane transport, membrane channel activity, and interaction of the cell membrane with the extracellular matrix. Annexin A4 (ANXA4) belongs to the annexin family of calcium dependent phospholipid binding proteins. Although their functions are still not clearly defined, several members of the annexin family have been implicated in membrane related events along exocytotic and endocytotic pathways. ANXA4 has 45 to 59% identity with other members of its family and shares a similar size and exon intron organization. Isolated from human placenta, ANXA4 encodes a protein that has possible interactions with ATP, and has in vitro anticoagulant activity and also inhibits phospholipase A2 activity. ANXA4 is almost exclusively expressed in epithelial cells.

Type: Primary
Antigen: Annexin IV
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 210-319/319
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité