Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRIPTO Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1566R-HRP
BOSSBS-1566R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-1566R-HRP
Anti-CRIPTO Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))
Anticorps
This gene encodes an epidermal growth factor-related protein that contains a cripto, FRL-1 and cryptic domain. The encoded protein is an extracellular, membrane-bound signaling protein that plays an essential role in embryonic development and tumor growth. Mutations in this gene are associated with forebrain defects. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 2, 3, 6, 8, 19 and X. Alternate splicing results in multiple transcript variants.

Type: Primary
Antigen: CRIPTO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range:31-150/188
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité