Anti-ENPP3/CD203c Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Bioss
BS-1568R-PE
BOSSBS-1568R-PEEA 912 EUR InStock
BOSSBS-1568R-PE
Anti-ENPP3/CD203c Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Cleaves a variety of phosphodiester and phosphosulfate bonds including deoxynucleotides, nucleotide sugars, and NAD.
Type: Primary
Antigen: ENPP3/CD203c
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE
Public Immunogen Range: 40-140/875
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité