Anti-APOH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1570R-CY5
BOSSBS-1570R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1570R-CY5
Anti-APOH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Binds to various kinds of negatively charged substances such as heparin, phospholipids, and dextran sulfate. May prevent activation of the intrinsic blood coagulation cascade by binding to phospholipids on the surface of damaged cells.
Type: Primary
Antigen: APOH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 281-345/345
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité