Anti-CSMD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-1579R-A350
BOSSBS-1579R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1579R-A350
Anti-CSMD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Potential suppressor of squamous cell carcinomas.
Type: Primary
Antigen: CSMD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 3510-3565/3566
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité