Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VEGF-C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1586R-CY7
BOSSBS-1586R-CY7EA 842 EUR InStock
BOSSBS-1586R-CY7
Anti-VEGF-C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Growth factor active in angiogenesis, and endothelial cell growth, stimulating their proliferation and migration and also has effects on the permeability of blood vessels. May function in angiogenesis of the venous and lymphatic vascular systems during embryogenesis, and also in the maintenance of differentiated lymphatic endothelium in adults. Binds and activates VEGFR-2 (KDR/FLK1) and VEGFR-3 (FLT4) receptors.

Type: Primary
Antigen: VEGF-C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 321-415/415
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité