Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-factor 13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1587R-A647
BOSSBS-1587R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1587R-A647
Anti-factor 13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Factor XIII is activated by thrombin and calcium ion to a transglutaminase that catalyses the formation of gamma-glutamyl-epsilon-lysine cross-links between fibrin chains, thus stabilizing the fibrin clot. Also cross-link alpha-2-plasmin inhibitor, or fibronectin, to the alpha chains of fibrin.

Type: Primary
Antigen: factor 13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 331-732/732
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité