Anti-factor 13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-1587R-CY7
BOSSBS-1587R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1587R-CY7
Anti-factor 13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Factor XIII is activated by thrombin and calcium ion to a transglutaminase that catalyses the formation of gamma-glutamyl-epsilon-lysine cross-links between fibrin chains, thus stabilizing the fibrin clot. Also cross-link alpha-2-plasmin inhibitor, or fibronectin, to the alpha chains of fibrin.
Type: Primary
Antigen: factor 13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 331-732/732
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité