Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1595R-CY5.5
BOSSBS-1595R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1595R-CY5.5
Anti-MAD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
spindle microtubules. The checkpoint works by inhibiting the activity of the anaphase promoting complex, thereby preventing the degradation of several cell cycle regulators. Like other spindle checkpoint mutants, MAD1 loss-of-function mutants are sensitive to benomyl and cannot delay cell division in response to spindle depolymerization. Mad1p becomes hyperphosphorylated upon spindle depolymerization.

Type: Primary
Antigen: MAD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 101-200/718
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité