Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-alpha Adducin Ser436 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)

Fournisseur: Bioss
BS-15968R-FITC
BOSSBS-15968R-FITCEA 885 EUR InStock
BOSSBS-15968R-FITC
Anti-alpha Adducin Ser436 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Anticorps
Adducins are a family of cytoskeleton proteins encoded by three genes (alpha, beta, gamma). Adducin is a protein associated with the inner leaflet of the plasma membrane and is one of the proteins localised at the spectrin-actin junction of the membrane skeleton. The cortical actin cytoskeletal network is lost during apoptosis and Adducins are central in the cortical actin network organisation. Adducin Alpha is a cytoskeletal protein involved with sodium-pump activity in the renal tubule and is associated with hypertension. The expression of Adducin Alpha and Adducin Gamma is ubiquitous in contrast to the restricted expression of Adducin Beta. Adducin Beta is expressed at high levels in brain and hematopoietic tissues, such as bone marrow, in humans, and in spleen in mice.

Type: Primary
Antigen: alpha Adducin Ser436
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité