Anti-Gamma-Adaptin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-1600R-A350
BOSSBS-1600R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1600R-A350
Anti-Gamma-Adaptin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Subunit of clathrin-associated adaptor protein complex 1 that plays a role in protein sorting in the late-Golgi/trans-Golgi network (TGN) and/or endosomes. The AP complexes mediate both the recruitment of clathrin to membranes and the recognition of sorting signals within the cytosolic tails of transmembrane cargo molecules.
Type: Primary
Antigen: Gamma-Adaptin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 721-822/822
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité