Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPA-1/SIPA-1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1602R-FITC
BOSSBS-1602R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1602R-FITC
Anti-SPA-1/SIPA-1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The product of this gene is a mitogen induced GTPase activating protein (GAP). It exhibits a specific GAP activity for Ras-related regulatory proteins Rap1 and Rap2, but not for Ran or other small GTPases. This protein may also hamper mitogen-induced cell cycle progression when abnormally or prematurely expressed. It is localised to the perinuclear region. Two alternatively spliced variants encoding the same isoform have been characterised to date.

Type: Primary
Antigen: SPA-1/SIPA-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 351-450/1042
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité