Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AARS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1603R-A647
BOSSBS-1603R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1603R-A647
Anti-AARS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the class-II aminoacyl-tRNA synthetase family. Aminoacyl-tRNA synthetases play critical roles in mRNA translation by charging tRNAs with their cognate amino acids. The encoded protein is a mitochondrial enzyme that specifically aminoacylates alanyl-tRNA. Mutations in this gene are a cause of combined oxidative phosphorylation deficiency 8.

Type: Primary
Antigen: AARS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 451-550/985
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité