Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK 2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1607R-HRP
BOSSBS-1607R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1607R-HRP
Anti-CK 2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))
Anticorps
Catalytic subunit of a constitutively active serine/threonine-protein kinase complex that phosphorylates a large number of substrates containing acidic residues C-terminal to the phosphorylated serine or threonine. Regulates numerous cellular processes, such as cell cycle progression, apoptosis and transcription, as well as viral infection. May act as a regulatory node which integrates and coordinates numerous signals leading to an appropriate cellular response. During mitosis, functions as a component of the p53/TP53-dependent spindle assembly checkpoint (SAC) that maintains cyclin-B-CDK1 activity and G2 arrest in response to spindle damage. Also required for p53/TP53-mediated apoptosis, phosphorylating 'Ser-392' of p53/TP53 following UV irradiation. Can also negatively regulate apoptosis. Phosphorylates the caspases CASP9 and CASP2 and the apoptotic regulator NOL3. Phosphorylation protects CASP9 from cleavage and activation by CASP8, and inhibits the dimerization of CASP2 and activation of CASP8. Regulates transcription by direct phosphorylation of RNA polymerases I, II, III and IV. Also phosphorylates and regulates numerous transcription factors including NF-kappa-B, STAT1, CREB1, IRF1, IRF2, ATF1, SRF, MAX, JUN, FOS, MYC and MYB. Phosphorylates Hsp90 and its co-chaperones FKBP4 and CDC37, which is essential for chaperone function. Regulates Wnt signaling by phosphorylating CTNNB1 and the transcription factor LEF1. Acts as an ectokinase that phosphorylates several extracellular proteins. During viral infection, phosphorylates various proteins involved in the viral life cycles of EBV, HSV, HBV, HCV, HIV, CMV and HPV. Phosphorylates PML at 'Ser-565' and primes it for ubiquitin-mediated degradation.

Type: Primary
Antigen: CK 2 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 201-300/391
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité