Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDCD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1608R-CY5.5
BOSSBS-1608R-CY5.5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1608R-CY5.5
Anti-PDCD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Inhibits translation initiation and cap-dependent translation. May excert its function by hindering the interaction between EIF4A1 and EIF4G. Inhibits the helicase activity of EIF4A. Modulates the activation of JUN kinase. Down-regulates the expression of MAP4K1, thus inhibiting events important in driving invasion, namely, MAPK85 activation and consequent JUN-dependent transcription. May play a role in apoptosis. Tumor suppressor. Inhibits tumor promoter-induced neoplastic transformation. Binds RNA (By similarity).

Type: Primary
Antigen: PDCD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 1-100/469
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité