Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Syndetin Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-16108R-A680
BOSSBS-16108R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-16108R-A680
Anti-Syndetin Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Acts as component of the EARP complex that is involved in endocytic recycling. The EARP complex associates with Rab4-positive endosomes and promotes recycling of internalised transferrin receptor (TFRC) to the plasma membrane. Within the EARP complex, required to tether the complex to recycling endosomes. Not involved in retrograde transport from early and late endosomes to the trans-Golgi network (TGN).

Type: Primary
Antigen: Syndetin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 3-100/964
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité