Anti-CK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1610R-CY5
BOSSBS-1610R-CY5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1610R-CY5
Anti-CK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells. Involved in the translational regulation of the human papillomavirus type 16 E7 mRNA (HPV16 E7).
Type: Primary
Antigen: CK7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 251-350/469
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité