Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOX3/NeuN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1613R-A350
BOSSBS-1613R-A350EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1613R-A350
Anti-FOX3/NeuN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Vertebrate neuron-specific nuclear protein called NeuN (Neuronal Nuclei) is an excellent marker for neurons in primary cultures and in retinoic acid-stimulated P19 cells. It is also useful for identifying neurons in transplants. NeuN is a neuron-specific, DNA-binding nuclear protein in vertebrates. In mice, NeuN is observed in most neuronal cell types throughout the nervous system, including cerebellum, cerebral cortex, hippocampus, thalamus and spinal cord, as well as the dorsal root ganglia, sympathetic chain ganglia and enteric ganglia of the peripheral nervous system. NeuN immunoreactivity is first observed in neurons when they become post-mitotic and are initiating cellular and morphological differentiation. No staining is observed in proliferative zones. NeuN has been used as an immunohistochemical marker for excitotoxic lesions of the brain as well as in the diagnosis of a wide range of human tissue specimens from the central and peripheral nervous systems.

Type: Primary
Antigen: FOX3/NeuN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 51-150/312
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité