Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cathepsin D/CTSD Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1615R-FITC
BOSSBS-1615R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-1615R-FITC
Anti-Cathepsin D/CTSD Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Acid protease active in intracellular protein breakdown. Involved in the pathogenesis of several diseases such as breast cancer and possibly Alzheimer disease.

Type: Primary
Antigen: Cathepsin D/CTSD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 101-200/412
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité