Anti-MCAM Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-1618R
BOSSBS-1618REA 746 EUR InStock
BOSSBS-1618R
Anti-MCAM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MCAM (melanoma cell adhesion molecule)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité