Anti-CDX2 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Bioss
BS-1620R
BOSSBS-1620REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1620R
Anti-CDX2 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDX2 (caudal type homeobox 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Chicken, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité