Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLIS3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-16249R
BOSSBS-16249REA 719 EUR InStock
BOSSBS-16249R
Anti-GLIS3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Acts as both a repressor and activator of transcription. Binds to the consensus sequence 5'-GACCACCCAC-3' (By similarity).

Type: Primary
Antigen: GLIS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Public Immunogen Range: 101-200/775
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat; Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité