Anti-ABCA1/ABC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-1627R-HRP
BOSSBS-1627R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-1627R-HRP
Anti-ABCA1/ABC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))
Anticorps
cAMP-dependent and sulfonylurea-sensitive anion transporter. Key gatekeeper influencing intracellular cholesterol transport.
Type: Primary
Antigen: ABCA1/ABC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range:1501-1600/2261
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité