Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ATF6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1634R
BOSSBS-1634REA 752 EUR InStock
BOSSBS-1634R
Anti-ATF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcription factor that acts during endoplasmic reticulum stress by activating unfolded protein response target genes. Binds DNA on the 5'-CCAC[GA]-3'half of the ER stress response element (ERSE) (5'-CCAAT-N(9)-CCAC[GA]-3') and of ERSE II (5'-ATTGG-N-CCACG-3'). Binding to ERSE requires binding of NF-Y to ERSE. Could also be involved in activation of transcription by the serum response factor.

Type: Primary
Antigen: ATF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Public Immunogen Range: 301-400/670
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..