Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JNK1+2+3 (THR183+TYR185) Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1640R-A750
BOSSBS-1640R-A750EA 917 EUR InStock
BOSSBS-1640R-A750
Anti-JNK1+2+3 (THR183+TYR185) Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
JNK1 isoforms display different binding patterns: beta-1 preferentially binds to c-Jun, whereas alpha-1, alpha-2, and beta-2 have a similar low level of binding to both c-Jun or ATF2. However, there is no correlation between binding and phosphorylation, which is achieved at about the same efficiency by all isoforms.

Type: Primary
Antigen: JNK1+2+3 (THR183+TYR185)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité