Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1642R-HRP
BOSSBS-1642R-HRPEA 921 EUR InStock
BOSSBS-1642R-HRP
Anti-PTK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Non-receptor protein-tyrosine kinase implicated in signaling pathways involved in cell motility, proliferation and apoptosis. Activated by tyrosine-phosphorylation in response to either integrin clustering induced by cell adhesion or antibody cross-linking, or via G-protein coupled receptor (GPCR) occupancy by ligands such as bombesin or lysophosphatidic acid, or via LDL receptor occupancy. Plays a potential role in oncogenic transformations resulting in increased kinase activity. [SUBCELLULAR LOCATION] Cell junction, focal adhesion. Cell membrane; Peripheral membrane protein; Cytoplasmic side. Note=Constituent of focal adhesions.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PTK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité