Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Estrogen Receptor alpha Tyr537 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1643R-A750
BOSSBS-1643R-A750EA 917 EUR InStock
BOSSBS-1643R-A750
Anti-Estrogen Receptor alpha Tyr537 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Estrogen and progesterone receptor are members of a family of transcription factors that are regulated by the binding of their cognate ligands. The interaction of hormone-bound estrogen receptors with estrogen responsive elements(EREs) alters transcription of ERE-containing genes. The carboxy terminal region of the estrgen receptor contains the ligand binding domain, the amino terminus serves as the transactivation domain, and the DNA binding domain is centrally located. Two forms of estrogen receptor have been identified, ER Alpha and ER Beta. ER Alpha and ER Beta have been shown to be differentially activated by various ligands. The biological response to progesterone is mediated by two distinct forms of the human progesterone receptor (hPR-A and hPR-B), which arise from alternative splicing. In most cells, hPR-B functions as a transcriptional activator of progesterone-responsive gene, whereas hPR-A function as a transcriptional inhibitor of all steroid hormone receptors.

Type: Primary
Antigen: Estrogen Receptor alpha Tyr537
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité