Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P53 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1650R-CY5
BOSSBS-1650R-CY5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-1650R-CY5
Anti-P53 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Acts as a tumor suppressor in many tumor types; induces growth arrest or apoptosis depending on the physiological circumstances and cell type. Involved in cell cycle regulation as a trans-activator that acts to negatively regulate cell division by controlling a set of genes required for this process. One of the activated genes is an inhibitor of cyclin-dependent kinases. Apoptosis induction seems to be mediated either by stimulation of BAX and FAS antigen expression, or by repression of Bcl-2 expression. In cooperation with mitochondrial PPIF is involved in activating oxidative stress-induced necrosis; the function is largely independent of transcription. Induces the transcription of long intergenic non-coding RNA p21 (lincRNA-p21) and lincRNA-Mkln1. LincRNA-p21 participates in TP53-dependent transcriptional repression leading to apoptosis and seem to have to effect on cell-cycle regulation. Implicated in Notch signaling cross-over. Prevents CDK7 kinase activity when associated to CAK complex in response to DNA damage, thus stopping cell cycle progression. Isoform 2 enhances the transactivation activity of isoform 1 from some but not all TP53-inducible promoters. Isoform 4 suppresses transactivation activity and impairs growth suppression mediated by isoform 1. Isoform 7 inhibits isoform 1-mediated apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: P53
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité