Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAK3 Ser139 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-1655R-A680
BOSSBS-1655R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-1655R-A680
Anti-PAK3 Ser139 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The p21 activated kinases (PAK) are critical effectors that link Rho GTPases to cytoskeleton reorganization and nuclear signaling. The PAK proteins are a family of serine/threonine kinases that serve as targets for the small GTP binding proteins, CDC42 and RAC1, and have been implicated in a wide range of biological activities. The protein encoded by this gene is activated by proteolytic cleavage during caspase-mediated apoptosis, and may play a role in regulating the apoptotic events in the dying cell.P21-activated kinase (PAK) is actually a family of serine/threonine protein kinases, members of which are activated by small molecular weight GTPases. The three most common isoforms are PAK 1, PAK 2, and PAK 3 (also known as alpha PAK, gamma PAK, and beta PAK, respectively). These kinases contain numerous regulatory elements that trigger diverse signaling processes such as those initiated by activated GTPases, interaction with Src homology 3 (SH3) domains, and caspase mediated proteolytic cleavage. Autophosphorylation of serine 141 (serine 144 for PAK 1 and serine 139 PAK 3), catalysed by Cdc42, is required for activation of PAK.

Type: Primary
Antigen: PAK3 Ser139
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité