Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1663R-CY7
BOSSBS-1663R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1663R-CY7
Anti-THOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Required for efficient export of polyadenylated RNA and spliced mRNA. Acts as component of the THO subcomplex of the TREX complex which is thought to couple mRNA transcription, processing and nuclear export, and which specifically associates with spliced mRNA and not with unspliced pre-mRNA. TREX is recruited to spliced mRNAs by a transcription-independent mechanism, binds to mRNA upstream of the exon-junction complex (EJC) and is recruited in a splicing- and cap-dependent manner to a region near the 5' end of the mRNA where it functions in mRNA export to the cytoplasm via the TAP/NFX1 pathway. The TREX complex is essential for the export of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) intronless mRNAs and infectious virus production. THOC2 (and probably the THO complex) is involved in releasing mRNA from nuclear speckle domains. Required for NXF1 localization to the nuclear rim.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: THOC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité