Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1668R-A647
BOSSBS-1668R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1668R-A647
Anti-XBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Transcription factor essential for hepatocyte growth, the differentiation of plasma cells, the immunoglobulin secretion, and the unfolded protein response (UPR). Acts during endoplasmic reticulum stress (ER) by activating unfolded protein response (UPR) target genes via direct binding to the UPR element (UPRE). Binds DNA preferably to the CRE-like element 5'-GATGACGTG[TG]N(3)[AT]T-3', and also to some TPA response elements (TRE). Binds to the HLA DR-alpha promoter. Binds to the Tax-responsive element (TRE) of HTLV-I.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: XBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité