Anti-Trehalase Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-16712R-A750
BOSSBS-16712R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-16712R-A750
Anti-Trehalase Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Intestinal trehalase is probably involved in the hydrolysis of ingested trehalose.
Type: Primary
Antigen: Trehalase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 81-180/583
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité