Anti-TREX2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-16713R-A680
BOSSBS-16713R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-16713R-A680
Anti-TREX2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Exonuclease with a preference for double-stranded DNA with mismatched 3' termini. May play a role in DNA repair.
Type: Primary
Antigen: TREX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 61-160/279
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité