Anti-CNR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1683R-CY5
BOSSBS-1683R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1683R-CY5
Anti-CNR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Involved in cannabinoid-induced CNS effects. Acts by inhibiting adenylate cyclase. Could be a receptor for anandamide. Inhibits L-type Ca(2+) channel current. Isoform 2 and isoform 3 have altered ligand binding.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CNR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité