Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C-SKI/v-SKI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-1684R-A680
BOSSBS-1684R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1684R-A680
Anti-C-SKI/v-SKI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
SKI is a nuclear protein that forms homodimers and heterodimers and binds to DNA to function as transcriptional activators and repressors. The SKI oncoprotein dramatically affects cell growth, differentiation, and/or survival. SKI was shown to act in distinct signaling pathways including those involving nuclear receptors, transforming growth factor beta, and tumor suppressors. SKI inhibits transforming growth factor-beta (TGF-beta) signaling through interaction with Smad proteins. SKI represses Smad-mediated transcriptional activation, probably through its action as a transcriptional co-repressor. SKI also inhibits TGF-beta-induced downregulation of genes such as c-myc.

Type: Primary
Antigen: C-SKI/v-SKI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 551-650/728
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité