Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPB6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1688R-CY5
BOSSBS-1688R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1688R-CY5
Anti-HSPB6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Hsp20 is a small heat shock protein related to Hsp25, Hsp27 and may form different hetercomplexes with these proteins. The specific physiological function of Hsp20 is not yet known. It is distributed ubiquitously in tissues, but is found in higher levels in skeletal, smooth and heart muscle. Under normal conditions, Hsp20 is diffusely distributed in the cytosol, but under heat stress conditions, it translocates to the nucleus. Unlike other heat shock proteins the amount of Hsp20 does not increase after heat shock. The Hsp20 was demonstrated to constitute up to 1.3% of the total cellular protein in vertebrate tissues, especially in muscle, and its expression is related to muscle contraction, specifically in slow-twitch muscle. Hsp20 may form different heterocomplexes with other Hsp's, such as alpha-crystalline and Hsp25. Phosphorylated form of Hsp20 is proposed to interact with monomeric actin whereas dephosphorylated form binds polymeric actin filaments. In normal conditions Hsp20 is diffusely disturbed in cytosol but under the heat stress it undergoes translocation to membrane fraction.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HSPB6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité