Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ox-LDL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1698R-CY7
BOSSBS-1698R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1698R-CY7
Anti-ox-LDL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Low-density lipoprotein (LDL) is the carrier protein for cholesterol in the blood. LDL binds to its receptor on the capillary walls and thereby mediates the uptake and clearence of cholesterol from the circulation. In atherosclerotic lesions oxidatively modified LDL is found and oxidized LDL is specifically recognized and ingested by macrophages via scavenger receptor A and CD36. Oxidized LDL may be a marker of atherosclerosis but the precise changes in oxidized LDL are not well described. Low-density lipoprotein oxidised with Cu2SO4.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ox-LDL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité