Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Galectin 9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1699R-A750
BOSSBS-1699R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1699R-A750
Anti-Galectin 9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. Galectin 9 is an S-type lectin and an eosinophil chemoattractant (ECA) produced by antigen-activated T cells. Galectin 9 is involved in apoptosis, is thought to be a prognostic factor for breast cancer and is also overexpressed in Hodgkin's disease tissue. The protein has N- and C- terminal carbohydrate-binding domains connected by a link peptide. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: Galectin 9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/353
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité