Anti-CD15/Fut4/SSEA-1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-1702R-A680
BOSSBS-1702R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1702R-A680
Anti-CD15/Fut4/SSEA-1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May catalyse alpha-1,3 glycosidic linkages involved in the expression of Lewis X/SSEA-1 and VIM-2 antigens.
Type: Primary
Antigen: CD15/Fut4/SSEA-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-295/433
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité