Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Angiotensin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1707R-A750
BOSSBS-1707R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1707R-A750
Anti-Angiotensin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Essential component of the renin-angiotensin system (RAS), a potent regulator of blood pressure, body fluid and electrolyte homeostasis. Angiotensin-2: acts directly on vascular smooth muscle as a potent vasoconstrictor, affects cardiac contractility and heart rate through its action on the sympathetic nervous system, and alters renal sodium and water absorption through its ability to stimulate the zona glomerulosa cells of the adrenal cortex to synthesise and secrete aldosterone. Angiotensin-3: stimulates aldosterone release. Angiotensin 1-7: is a ligand for the G-protein coupled receptor MAS1. Has vasodilator and antidiuretic effects. Has an antithrombotic effect that involves MAS1-mediated release of nitric oxide from platelets.

Type: Primary
Antigen: Angiotensin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité