Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNR-2/PCDHA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1711R-A750
BOSSBS-1711R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1711R-A750
Anti-CNR-2/PCDHA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
PCDHA6 (Protocadherin alpha 6) is a member of the protocadherin family, a subgroup of the cadherin superfamily. Protocadherins are neural cadherin-like cell adhesion proteins that are integral membrane proteins. Their specific functions are unknown but they most likely play a critical role in the establishment and function of specific neuronal connections in the brain. PCDHA6 is one of fifteen tandemly arranged genes within the alpha cluster of protocadherin genes on 5q31.

Type: Primary
Antigen: CNR-2/PCDHA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 881-950/950
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité