Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p-CK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1712R-FITC
BOSSBS-1712R-FITCEA 866 EUR InStock
BOSSBS-1712R-FITC
Anti-p-CK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Cytokeratins are proteins of keratin-containing intermediate filaments found in the intracytoplasmic cytoskeleton of epithelial tissue. The cytokeratins are encoded by a family encompassing 30 genes. Among them, 20 are epithelial genes and the remaining 10 are specific for trichocytes.
In the cytoplasm, the keratin filaments conform a complex network which extends from the surface of the nucleus to the cell membrane. Numerous accessory proteins are involved in the genesis and maintenance of such structure. This association between the plasma membrane and the nuclear surface provides important implications for the organization of the cytoplasm and cellular communication mechanisms. Apart from the relatively static functions provided in terms of supporting the nucleus and providing tensile strength to the cell, the cytokeratin networks undergo rapid phosphate exchanges mediated depolymerization, with important implications in the more dynamic cellular processes such as mitosis and post-mitotic period, cell movement and differentiation. Cytokeratins interact with desmosomes and hemidesmosomes, thus collaborating to cell-cell adhesion and basal cell-underlying connective tissue connection.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(IHC-F)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: p-CK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité